37052
Desnitro-imidacloprid hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-(2-Chloro-pyridin-5-yl-methyl)-2-imino-imidazolidine hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.Clc1ccc(CN2CCNC2=N)cn1
InChI
1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
InChI Key
HAFNUTBIMPVXKF-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
37052-BULK:
37052-25MG:
37052-VAR:
プロトコル
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.