Merck
35371
Supelco
アシベンゾラル酸
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,2,3-ベンゾチアジアゾール-7-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4N2O2S
CAS番号:
分子量:
180.18
Beilstein:
975928
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)12-9-8-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
COAIOOWBEPAOFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35371-50MG:
35371-VAR:
35371-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)