グレード
HPLC grade
蒸気密度
2.48 (vs air)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.005% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
<0.0005%
透過率
200 nm, ≥20%
210 nm, ≥60%
220 nm, ≥85%
230 nm, ≥95%
250 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
溶解性
water: partially soluble ( 0.038 g/l at 20 °C (68 °F))
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.07
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.004
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Proton Affinities of Alkanes.: This study explores the proton affinities of various alkanes, including pentane, using mass spectrometry. The findings provide valuable data for understanding the reactivity and stability of alkanes in different chemical environments. (Fu et al., 2022).
- Gas Digital Microfluidic Platform: Application to Highly Volatile Compound Preconcentration.: This paper presents a digital microfluidic platform designed for the preconcentration of highly volatile compounds, such as pentane. The platform significantly improves the detection limits and analytical performance in volatile organic compound analysis. (Enel et al., 2022).
- Impact of Chemical and Physical Properties of Organic Solvents on the Gas and Hydrogen Formation during Laser Synthesis of Gold Nanoparticles.: This research examines how the chemical and physical properties of solvents, including pentane, affect gas and hydrogen formation during the laser synthesis of gold nanoparticles. The study provides insights into optimizing synthesis conditions for nanoparticle production. (Fromme et al., 2023).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34956-2.5L-M:
34956-6X1L-M:
34956-1L-M:
34956-BULK-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)