Merck
34852-M
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.8%
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
78 °C (lit.)
蒸気圧:
44.6 mmHg ( 20 °C)
製品名
エタノール, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
グレード
absolute
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
透過率
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a bio-based ethanol and is aligned with the 5th principle of Green Chemistry "Safer Solvents and Auxiliaries" and 7th principle "Use of Renewable Feedstock".
アプリケーション
Ethanol may be used as follows:
  • Preparation of PANI/MnFe2O4 nanocomposite thin films to study their optical properties and capacitive behaviors
  • Preparation of Andrographis paniculata extracts for HPLC fingerprint analysis to study their composition and biological activities
  • As a mobile phase for the HPLC separation of paritaprevir, ritonavir, and ombitasvir in pharmaceutical dosage forms
  • To evaluate the anti-solvent effects of three solvents in order to quantify the paracetamol active pharmaceutical ingredient (API) and its two impurities precipitating out during washing
注意
Pertains only in Germany: Nicht zu Fertigungszwecken1
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34852-2.5L-M:
34852-6X1L-M:
34852-1L-M:
34852-4X2.5L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)