Merck
34239
Supelco
Cloquintocet
PESTANAL®, analytical standard
別名:
[(5-Chloro-8-quinolinyl)oxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8ClNO3
CAS番号:
分子量:
237.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(O)COC1=C(N=CC=C2)C2=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C11H8ClNO3/c12-8-3-4-9(16-6-10(14)15)11-7(8)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)
InChI Key
ICJSJAJWTWPSBD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)