Merck
33539-M
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.8% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
蒸気圧:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品名
2-プロパノール, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.00034% peroxides (as H2O2)
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.00074% free acid (as C2H5COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% carbonyl compounds (as acetone)
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde)
≤0.01% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.3770-1.3780
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: in accordance
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Propanol (Isopropanol) is a secondary alcohol. It has been tested as a substitute to fuel for use in various fuel cells. CuO powder dissolved in 2-propanol has been used for the laser ablation assisted synthesis of Cu colloids. Suspension of 2-propanol with Zn(NO3)2 has been employed for the fabrication of titanium dioxide-coated stainless steel (P25-TiO2/SS) photoanode coated with uniformly thick layer of P25-TiO2.This photoanode was used for the electrochemical photocatalytic (ECPC) degradation process.
アプリケーション
2-Propanol may be employed as fuel in the polymer electrolyte membrane direct 2-propanol fuel cell.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33539-6X1L-M:
33539-1L-M:
33539-2.5L-M:
33539-4X2.5L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)