Merck
33117-M
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
80.7 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
転移温度
solidification point 5.5-6.5 °C
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
適合性
passes test for reaction against H2SO4
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cyclohexane undergoes oxidation in the presence of various oxidants such as hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide and molecular oxygen.
アプリケーション
Cyclohexane has been used to prepare a 1.3M solution of sec-butyllithium. It may be used as a starting reagent for the synthesis of adipic acid and ε-caprolactam.
その他情報
Pertains only in Germany: unversteuert
関連製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33117-2.5L-M:
33117-1L-M:
33117-4X2.5L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)