Merck
328251
Sigma-Aldrich
水酸化テトラメチルアンモニウム 溶液
10 wt. % in H2O
別名:
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
91.15
Beilstein:
3558708
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
17.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
濃度
10 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.3521
pH
(ca.13 at 20 °C (68 °F))
溶解性
water: soluble
密度
1.006 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)は、水酸化アンモニウムよりも塩基性が極めて高い市販の第四級アンモニウム塩基です。
アプリケーション
水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)溶液(H2O中10wt%)は、以下に使用できます。      
  • IPA中で2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン(ECTMS)を使用したゾルゲル法による、エポキシ多面体オリゴマーシルセスキオキサン(EPOSS)を合成する反応物。     
  • ペロブスカイト太陽電池の効率的な電子輸送層として応用できる、SnO2ナノ結晶を修飾するイオン液体。
TMAHは、シリコンのエッチング速度が速いため、シリコンの異方性エッチング液としても使用できます。TMAHを使用する主な利点は、アルカリイオンが存在しないため、電気回路に危険を及ぼさないことです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,thymus
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328251-BULK:
328251-5ML:
328251-250ML:4548173321158
328251-1L:4548173321141
328251-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lulu Xie et al.
Science (New York, N.Y.), 342(6156), 373-377 (2013-10-19)
The conservation of sleep across all animal species suggests that sleep serves a vital function. We here report that sleep has a critical function in ensuring metabolic homeostasis. Using real-time assessments of tetramethylammonium diffusion and two-photon imaging in live mice
Hui Chong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(4), 2091-2098 (2011-11-08)
A new water-soluble conjugated polymer containing fluorene and boron-dipyrromethene repeat units in the backbones (PBF) that exhibits red emission was synthesized and characterized. Cationic PBF forms uniform nanoparticles with negatively charged disodium salt 3,3'-dithiodipropionic acid (SDPA) in aqueous solution through
Marta Matvienko et al.
PloS one, 8(2), e55913-e55913 (2013-02-15)
Several applications of high throughput genome and transcriptome sequencing would benefit from a reduction of the high-copy-number sequences in the libraries being sequenced and analyzed, particularly when applied to species with large genomes. We adapted and analyzed the consequences of
Konrad Rykaczewski et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 881-891 (2012-12-25)
The prospect of enhancing the condensation rate by decreasing the maximum drop departure diameter significantly below the capillary length through spontaneous drop motion has generated significant interest in condensation on superhydrophobic surfaces (SHS). The mobile coalescence leading to spontaneous drop
Lina Barreto et al.
Eukaryotic cell, 10(9), 1241-1250 (2011-07-05)
Potassium homeostasis is crucial for living cells. In the yeast Saccharomyces cerevisiae, the uptake of potassium is driven by the electrochemical gradient generated by the Pma1 H(+)-ATPase, and this process represents a major consumer of the gradient. We considered that