Merck
32650
Supelco
S-メトラクロール代謝物CGA 50720
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(2-エチル-6-メチルフェニル)オキサミド酸, [(2-エチル-6-メチルフェニル)アミノ]オキソ酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO3
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCc1cccc(C)c1NC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)12-10(13)11(14)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
SAWXESXDACFEPC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
S-Metolachlor Metabolite CGA 50720 may be utilized as a reference standard for the analysis of the analyte in surface water and groundwater with direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS).
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32650-VAR:
32650-BULK:
32650-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)