Merck
32594
Supelco
Cambendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
別名:
Isopropyl-d7 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14D7H7N4O2S
CAS番号:
分子量:
309.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/i1D3,2D3,8D
InChI Key
QZWHWHNCPFEXLL-UNAVHCQLSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32594-10MG:
32594-VAR:
32594-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)