Merck
32559
Supelco
4-ヒドロキシ安息香酸エチル-環-13C 溶液
50 μg/mL in acetone, analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ安息香酸エチルエステル-環-13C 溶液, エチルパラベン-環-13C 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C3H10O3
分子量:
172.13
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
50 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
InChI Key
UFWYPRJFXXFGOS-HUXPIBMOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certanバイアル
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32559-1ML-BULK:
32559-BULK:
32559-1ML:4548173304816
32559-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)