Merck
32359
Supelco
Toltrazuril sulfon-(N-methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1-(Methyl-d3)-3-{3-methyl-4-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenoxy]phenyl}-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Ponazuril-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D3H11F3N3O6S
CAS番号:
分子量:
460.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32359-VAR:
32359-BULK:
32359-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)