Merck
32353
Supelco
Flucloxacillin sodium
VETRANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16ClFN3NaO5S
CAS番号:
分子量:
475.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@H](C([O-])=O)N2C([C@@H](NC(C3=C(C)ON=C3C4=C(F)C=CC=C4Cl)=O)[C@@]2([H])S1)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H17ClFN3O5S.Na/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
InChI Key
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32353-BULK:
32353-100MG:
32353-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)