Merck
32291-M
Sigma-Aldrich
2,2,4-トリメチルペンタン
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
別名:
イソオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (GC)
bp:
98-99 °C (lit.)
蒸気圧:
41 mmHg ( 21 °C)
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
745 °F
expl. lim.
6 %
不純物
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.3915-1.3925
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2,4-Trimethylpentane (TMP, isooctane) is a saturated, branched hydrocarbon. It has been reported to be nephrotoxic to male rats. Density and viscosity of TMP at various temperatures (198K - 348K) and pressures (100MPa) has been evaluated. It has been identified as nephrotoxicity inducing component in unleaded gasoline.
アプリケーション
2,2,4-Trimethylpentane (TMP, isooctane) may be used to evaluate various physical properties (densities, viscosities, refractive indexes and surface tensions) of the binary mixtures of TMP and cyclohexane.
その他情報
Pertains only in Germany: unversteuert
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32291-4X2.5L-M:
32291-BULK-M:
32291-2.5L-M:
32291-1L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this