Merck
32205-M
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
≥99.8% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, absolute, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
エタノール, absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid (clear, colorless)
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
グレード
absolute
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid (clear, colorless)
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
furfural, in accordance
volatile impurities (GC), complies
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
APHA: >10
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3612-1.3618
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES記法
CCO
適合性
corresponds for UV absorption
passes test for reaction against H2SO4
フォーマット
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethanol was used as dispersion medium for already prepared silver nanoparticles.
It may be used in the following studies:
  • Hydrothermal synthesis of single crystal ZnO nanorod.
  • Synthesis of N-(N′dodecylcarboxamidomethyl)N,N,dimethyl ammonio propane sulfonates.
  • As solvent for cytofluorimetric analysis.
  • Preparation of TiO2 colloid (particle size = 20nm).
注意
Pertains only in Germany: Nicht zu Fertigungszwecken1
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Francesca Filon Larese et al.
Toxicology, 255(1-2), 33-37 (2008-11-01)
There is a growing interest on nanoparticle safety for topical use. The benefits of nanoparticles have been shown in several scientific fields, but little is known about their potential to penetrate the skin. This study aims at evaluating in vitro
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)