Merck
32201-M
Sigma-Aldrich
アセトン
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0002% benzene
≤0.0008% free alkali (as NH3)
≤0.001% aldehydes (as HCHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0015% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% ethanol (GC)
≤0.05% 2-propanol
≤0.05% methanol
≤0.2% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3580-1.3600
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.01 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
SMILES記法
CC(C)=O
フォーマット
neat
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mixtures of TiO2 (P25) with rare earth oxides (La2O3 or Y2O3) calcined at 700°C or 650°C have been reported to efficiently photocatalyze oxidation of acetone. Its aldol condensation in vapor-phase has been investigated over MgO promoted with alkali (Li, Na, K and Cs) or alkaline earth (Ca, Sr and Ba) metal ions. It undergoes Aldol condensation in the presence of Mg-Al layered double hydroxides (LDH) as catalysts and Cl- and/or CO32- as compensating anions to afford diacetone alcohol and mesityl oxide. Enantioselective Aldol condensation of acetone with various isatins in the presence of dipeptides (catalyst) has been described.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
Acetone was used in the synthesis of Ga (Gallium)-DOTATATE (where DOTA=1,4,7,10-tetraazacyclo- dodecane -1,4,7,10-tetraacetic acid) chemicals. It may be used in an assay for determination of ester groups in lipids by spectrophotometric methods.
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32201-6X1L-M:
32201-2.5L-M:
32201-1L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)