32133
Desoxycarbadox
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-(2-Quinoxalinylmethylene)hydrazinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+
InChI Key
SOEMFPLGOUBPJQ-NTUHNPAUSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
32133-BULK:
32133-10MG:
32133-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)