Merck
32063
Supelco
Dimethylvinphos
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate, Dimethylvinfos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl3O4P
CAS番号:
分子量:
331.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3/b10-6-
InChI Key
QSGNQELHULIMSJ-POHAHGRESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Dimethylvinphos may be used as a pesticide reference standard for the determination of the analyte:
  • In edible fungus using gas purge microsyringe extraction (GP-MSE), coupled with on-line gas chromatography-mass spectrometry (GP-MSE-GC-MS).
  • In rice paddies by a method based on the Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe (QuEChERS) sample preparation and gas chromatography with mass spectrometric detection in the selected ion monitoring mode (GC–MS-SIM).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32063-25MG:
32063-VAR:
32063-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A multi-residue method for the determination of 203 pesticides in rice paddies using gas chromatography/mass spectrometry.
Nguyen TD, et al.
Analytica Chimica Acta, 619(1), 67-74 (2008)
Jingxi Nan et al.
Talanta, 142, 64-71 (2015-05-25)
In this work a new analytical method for a rapid and simultaneous determination of 28 organophosphorus pesticides (OPPs) residues in edible fungus using gas purge microsyringe extraction (GP-MSE), coupled with on-line gas chromatography-mass spectrometry (GP-MSE-GC-MS) has been developed and optimized.