Merck
316989
Sigma-Aldrich
過酸化水素 溶液
contains potassium stannate as inhibitor, 30-32 wt. % in water, semiconductor grade, 99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
蒸気密度
1 (vs air)
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
liquid
含みます
potassium stannate as inhibitor
stabilizer
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
30-32 wt. % in water, semiconductor grade
密度
1.11 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hydrogen peroxide solution is a widely used oxidizing agent in a variety of applications, including the oxidation of cyanide in industrial waste samples, the removal of ammonia from semiconductor wastewater, the removal of ibuprofen from water and wastewater, and the treatment of wastewater containing five-membered heterocyclic pyrazoles. It is one of the most widely used wet electronic chemicals.
アプリケーション
Hydrogen peroxide solution can be used in the substrate preparation for ultrathin polymer films.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
316989-3.7L-PW:
316989-3.7L:
316989-VAR:
316989-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimized methods for obtaining cellulose and cellulose sulfates from birch wood
Kuznetsov BN, et al.
Wood Science and Technology, 49(4), 825-843 null
MiR-34 modulates Caenorhabditis elegans lifespan via repressing the autophagy gene atg9
Yang J, et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 35(1), 11-22 (2013)
Ibuprofen elimination from water and wastewater using sonication/ultraviolet/hydrogen peroxide/zeolite-titanate photocatalyst system
Farhadi N, et al.
Environmental Research, 198, 111260-111260 (2021)
Fabrication of large-area free-standing ultrathin polymer films
Stadermann M, et al.
Journal of Visualized Experiments, e52832-e52832 (2015)
Brazdil, J.F. et al.
Chemistry of Materials, 10, 4100-4100 (1998)