Merck
31650-M
Sigma-Aldrich
塩化亜鉛
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
別名:
ジクロロ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
crystalline powder
不純物
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.005% insoluble in HCl
≤1.2% oxide chloride (as ZnO)
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Zinc chloride in combination with 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride comprises a molten salt, which is employed in the electrodeposition studies of zinc.
アプリケーション
Zinc Chloride may be employed as a catalyst in Knoevenagel condensation of carbonyl compounds with active methylene group containing reagents. It may be used in the preparation of porous carbon nanofibers, useful in the fabrication of efficient electrodes for supercapacitors. It may be used as a catalyst in the preparation of poly(propylene fumarate).
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31650-250G-M:
31650-BULK-M:
31650-6X1KG-M:
31650-1KG-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)