Merck
31642-M
Sigma-Aldrich
過酸化水素 溶液
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
別名:
Hydrogen peroxide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
30% (w/w)
フォーム
liquid
品質
stabilized
シェルフライフ
Shelf life is limited.
不純物
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titrable acid (as H2SO4)
強熱残分
≤0.002%
密度
1.11 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.000005%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
SMILES記法
OO
保管温度
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This 30% H2O2 (w/w) is a solution of hydrogen peroxide. Its decomposition in the presence of varying concentrations of zeolites and manganese (catalyst) has been investigated.
アプリケーション
This 30% H2O2 (w/w) was employed as a catalyst in a chemical treatment method for industrial waste water contaminated with unconventional oil (oil shale).
注意
keep in dark area
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)