Merck
31445-M
Sigma-Aldrich
過酸化ナトリウム
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
別名:
過酸化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O2
CAS番号:
分子量:
77.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. ISO
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
不純物
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI Key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium peroxide (Sodium superoxide) has been synthesized by the matrix reaction of sodium atoms and oxygen molecules at high dilution in argon. Its IR spectral studies have been reported.
アプリケーション
Sodium peroxide may be used for the isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of Ru, Pd, Ir, Pt and rare earth elements (such as Y, Th, Zr, Hf, Nb and Ta) in various geological samples.
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31445-1KG-M:
31445-BULK-M:
31445-500G-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)