Merck
30373
Supelco
(±)-α-Hexabromocyclododecane
analytical standard
別名:
α-HBCD, (1RS,2RS,5SR,6RS,9RS,10SR)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18Br6
CAS番号:
分子量:
641.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
フォーマット
neat
SMILES記法
Br[C@H]1[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC1
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI Key
DEIGXXQKDWULML-PQTSNVLCSA-N
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
30373-VAR:
30373-BULK:
30373-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)