製品種目
BioChemika
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of (25 Discs)
テクニック
microbe id | utilization test: suitable
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Streptococcus spp.
bacteria
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
28816-25DISCS:
28816-VAR:
28816-BULK:
28816-10X25DISCS:
28816-10X25D-BULK:
28816-25DISC-BULK:
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.