詳細
non-ionic
形状
viscous liquid
分子量
~1228
average Mn ~1,228
テクニック
ELISA: suitable
PCR: suitable
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunohistochemistry: suitable
protein purification: suitable
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274348-250ML:
274348-4L:
274348-BULK:
274348-1L:
274348-500ML:
274348-VAR:
274348-5ML:
274348-25ML:
274348-18L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)