Merck
27097
Supelco
Chromoionophore VII
Selectophore
別名:
9-Dimethylamino-5-[4-(15-butyl-1,13-dioxo-2,14-dioxanonadecyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5418
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H57N3O5
CAS番号:
分子量:
719.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
製品種目
Selectophore
品質水準
詳細
Chromoionophore VII (ETH 5418) is a lipophilic ionophore.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
ETH 5418 was used for the designing of fluorescent microspheres.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
H+-selective chromoionophore used in a cation exchange system for the detn. of lead with lead ionophore
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27097-10MG-F:
27097-100MG:
27097-100MG-F:
27097-VAR-F:
27097-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel potentiometric and optical silver ion-selective sensors with subnanomolar detection limits.
Szigeti Z
Analytica Chimica Acta, 572 (1), 1-10 (2006)
Mass-produced ionophore-based fluorescent microspheres for trace level determination of lead ions.
Telting-Diaz
Analytical Chemistry, 74 (20), 5251-5256 (2002)
M. Lerchi et al.
Analytical Chemistry, 64, 1534-1534 (1992)