安全性情報
24582
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN (Autosampler Removable Needle), pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel
ニードルサイズ
(Pt. Style 1 (cone tip))
特徴
ASRN (Autosampler Removable Needle)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7785-01
ニードル長
43 mm
容量
5-10 μL
適合性
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Hamilton Gastight SyringeModel 175ASRN
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)