Merck
24201-M
Sigma-Aldrich
アセトン
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
expl. lim.
13.2 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0002% benzene (GC)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% 2-propanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.3% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.790-0.792 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetone is the most widely used solvent for cleaning purposes. It is also used as a precursor in the manufacture of polymers, bisphenol A, and methyl methacrylate.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
Acetone can be used as a solvent in the:
  • Ozonolysis of alkenes to aldehydes or ketones in the presence of solubilized water.
  • Catalyst-free glycerolysis of sunflower oil to synthesize partial glycerides.
  • Free radical polymerization of styrene to synthesize polystyrene.
  • Lipase-catalyzed esterification of isoascorbic acid with palmitic acid to form isoascorbyl palmitate.
特徴および利点
  • Relatively low toxicity compared to other industrial solvents
  • Highly volatile
  • Ozone-stable solvent
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24201-1L-M:
24201-2.5L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gianluca Molla et al.
The Biochemical journal, 464(3), 387-399 (2014-10-01)
The aaoSo gene from Streptococcus oligofermentans encodes a 43 kDa flavoprotein, aminoacetone oxidase (SoAAO), which was reported to possess a low catalytic activity against several different L-amino acids; accordingly, it was classified as an L-amino acid oxidase. Subsequently, SoAAO was demonstrated