Merck
24137-M
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
≥99.5% (GC), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
82 °C (lit.)
製品名
2-プロパノール, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC)
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
750 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
acidity or alkalinity, complies
benzene and related subst., complies
peroxides, complies
residual solvents, complies
≤0.0001% benzene
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377-1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.0001%
Absorption
in accordance
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Propanol is used in the pharmaceutical and chemical industries as a solvent and chemical intermediate. Due to its properties, such as low toxicity, low boiling point, good solubility, and rapid evaporation rate, it is a highly versatile solvent. IPA is miscible in many solvents, including water, ethanol, ethyl acetate, methyl-tert-butyl ether, dichloromethane, toluene, chloroform, and benzene.
アプリケーション
2-Propanol can be used as a:
  • Component in a binary mixture for the determination of vapor-liquid equilibrium data.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24137E-6X1L-R:
24137-5L-R:4548173232928
24137-3550KG-R:
24137-100ML-R:4548173232775
24137-6X1L-GL-R:4548173232935
24137-3863KG-R-D:
24137-3863KG-R:4548173232874
24137-VAR-R:
24137-2.5L-R:4548173232843
24137S-200L-R:
24137B-195L-R:
24137-6X1L-R:4548173232942
24137-BULK-M:
24137-4X5L-R:4548173232904
24137-25L-R:4548173232867
24137-10L-R:4548173232782
24137-4X2.5L-GL-R:4548173232881
24137-BULK-R:
24137-4X2.5L-R:4548173232898
24137-144X2.5L-R:4548173232799
24137-160KG-R:4548173232805
24137-20KG-R:4548173232850
24137E-1L-R:
24137-1L-GL-R:4548173232812
24137S-18L-R:
24137-2.5L-M:
24137-2.5L-GL-R:4548173232836
24137-1L-R:4548173339795
24137-1L-M:
24137P-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)