Merck
21743
LTおよびTLLシリンジ用Hamilton®
Kel-F hub (KF), needle size 22s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
22s ga (cone tip, side-port)
特徴
Kel-F hub (KF)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 90438
ニードル長
51 mm (2 in.)
適合性
for use with Hamilton LT and TLL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)