安全性情報
21496
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
805RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
removable needle RN
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 84857
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
適合性
for use with Hamilton 805RN (removable needle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)