安全性情報
21394
HAMILTON®GASTIGHT®シリンジ、1800シリーズ
1825N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 84887
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
  • Accurate and reproducible to ±1%
  • Field repairable
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)