物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 84881
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
- Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
- Accurate and reproducible to ±1%
- Field repairable
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)