Merck
17148
Millipore
Egg Yolk Emulsion
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 6888-1:2020
品質水準
無菌性
sterile
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
密度
1.02 g/mL at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
bacteria
アプリケーション
卵黄のエマルジョンを滅菌、安定化したもので、様々な培養培地に利用することができます。
包装
1 vial
構成
(100 mL per vial)
Egg yolk 30 mL; Sterile saline 70 ml
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
17148-BULK:
17148-1EA-BULK:
17148-1VL-BULK:
17148-1VL:
17148-1EA:
17148-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Navjot Kaur et al.
Scientific reports, 9(1), 15367-15367 (2019-10-28)
We present a prototype for conducting rapid, inexpensive and point-of-care-compatible nucleic acid amplification tests (NAATs) for tuberculosis (TB). The fluorescent isothermal paper-and-plastic NAAT (FLIPP-NAAT) uses paper-based loop mediated isothermal amplification (LAMP) for DNA detection. The cost of materials required to