蒸気圧
2.6 mmHg ( 25 °C)
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
bp
159 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- artificial diethylstilbestrol antigen
- 3-phenyl-1-naphthol, a key intermediate in the synthesis of vanol
- novel pyrazolothiazol-4(5H)-ones
- steroidal thiazolidinone derivatives
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17020-100ML:
17020-500ML:
17020-BULK:
17020-VAR:
17020-1L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)