Merck
1.01193
Sigma-Aldrich
MagPrep® Silica Particles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
品質水準
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
Appearance: black suspension
Magnetic Response: 1 - 20 s
Settling time: ≥ 5 min
RNases: not detectable
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Particlesurface (BET): 14 - 25 m²/g
For research use only
法的情報
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)