蒸気圧
100 mmHg ( 26.7 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (T)
expl. lim.
2 %
強熱残分
≤0.002% (as SO4)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N([H])[H].NC(O)=O
InChI
1S/CH3NO2.H3N/c2-1(3)4;/h2H2,(H,3,4);1H3
InChI Key
BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
101134
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
09699-1KG:
09699-50G:
09699-250G:
09699-VAR:
09699-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)