Merck
08776
Supelco
Ytterbium(III) Ionophore II
Selectophore, function tested
別名:
3-Hydroxy-2-naphthoic(2-hydroxybenzylidene)hydrazide, 3-Hydroxy-N′-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-2-naphthydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
品質
function tested
SMILES記法
Oc1ccccc1\C=N/NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O
InChI
1S/C18H14N2O3/c21-16-8-4-3-7-14(16)11-19-20-18(23)15-9-12-5-1-2-6-13(12)10-17(15)22/h1-11,21-22H,(H,20,23)/b19-11-
InChI Key
XTQAGBABCDSRSN-ODLFYWEKSA-N
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
イットリウム (III) のナノレベルモニタリング
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ganjali, M.R., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 114, 855-860 (2006)