Merck
08571
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥99.0% (GC)
別名:
tert-Butyl (R)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
光学活性
[α]/D +16±2°, c = 1 in dioxane
SMILES記法
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI Key
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
223.0 °F - closed cup
引火点(℃)
106.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
08571-BULK-F:
08571-5G-F:
08571-1G-F:
08571-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)