Merck
08482
Millipore
X + V Factor Disks
suitable for microbiology
別名:
Differentiation Disks X + V Factors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | growth & motility: suitable
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Haemophilus spp. (species)
Haemophilus spp.
詳細
ヘモフィルス属に分類される細菌は、ヘミン(X因子)もしくはニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(V因子)、またはその両方を生育に必要とします。X因子(製品番号 77148)およびV因子(製品番号 89788)、そしてそのうち少なくとも片方を必要とする性質が、これらの細菌の鑑別における主な手がかりとなります。ヘモフィルス属のうちX、Vの両因子を必要とする細菌は、X+V因子ディスクの周囲でしか増殖することができません。
包装
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with growth factors (hemin, nicotinamide adenine dinucleotide).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
08482-50DISCS-BULK:
08482-50DISCS-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.