アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3OC[C@@H]4[C@@H]3CO[C@H]4c5cc(OC)c(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c(OC)c5
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15?,16?,21-,22+,23-,24+,25+,26-,27-,28+,29?,30?,33+,34-
InChI Key
FFDULTAFAQRACT-RGFZIUCCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Rat plasma and tissue by solid-phase extraction (SPE) followed by high-performance liquid chromatography (HPLC) and photodiode array detection (PDA).
- Acanthopanax senticosus by ionic liquids-ultrasound assisted extraction (ILUAE) followed by HPLC with ultraviolet (UV) detection.
- Eleutherococcus senticosus Maxim. by rapid resolution liquid chromatography (RRLC) equipped with multi-wavelength UV detector.
- Acanthopanax giraldii Harms by HPLC with diode array detector (DAD).
WGK
WGK 3
Jan Code
08198-BULK:
08198-VAR:
08198-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)