アッセイ
≥90.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.457-1.462
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI Key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
08066-VAR:
08066-BULK:
08066-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック