Merck
05360590
ゲニステイン
primary reference standard
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシイソフラボン, 5,7-ジヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
263823
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
保管条件
under inert gas
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI Key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
生物化学的/生理学的作用
チロシンタンパク質キナ-ゼの阻害剤です。他のタンパク質キナ-ゼの反応においては、ATPの競合的阻害剤として作用します。抗血管新生剤であり、血管新生の調節に関与する遺伝子の転写をダウンレギュレ-トします。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05360590-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ゲニスチン analytical standard
Supelco
73822
ゲニスチン
ダイゼイン analytical standard
Supelco
16587
ダイゼイン