Merck
05089
Supelco
δ-テトラデカラクトン
analytical standard
別名:
2H-ピラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26O2
CAS番号:
分子量:
226.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.459-1.464
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
05089-VAR:
05089-BULK:
05089-1ML:
05089-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)