安全性情報
04721
Supelco
Abberior® STAR 488, streptavidin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
メーカー/製品名
Abberior GmbH
蛍光検出
λex 503 nm; λem 524 nm±10 nm in H2O
適合性
corresponds for SDS-PAGE
検出方法
fluorometric
保管温度
2-8°C
適合性
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
アナリシスノート
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
法的情報
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
04721-1MG:
04721-1MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)