Merck
04229
Supelco
メタンスルホン酸ナトリウム
traceable to primary standards (LGC)
別名:
メタンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO3Na
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
3915209
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
SMILES記法
[Na+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mettler-Toledo calibration substance ME 30130610, sodium methanesulfonate is an analytical standard, suitable for the regular calibration of Mettler-Toledo melting point instrument. The melting point valueequals a mean of 6 to 12 measurements with aMettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated withprimary standards. The melting point is validated by Capillary method according to European Pharmacopeia (2.2.14.)
アプリケーション
Sodium methanesulfonate Mettler-Toledo calibration substance ME 30130610 is used to calibrate Mettler-Toledo melting point instruments.
特徴および利点
  • Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC)
  • Melting point measured in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point analyses, respectively
  • Provided with certificates of analysis and safety data sheet
  • A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
04229-5G:
04229-VAR:
04229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)