蒸気密度
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
グレード
purum
アッセイ
~96% (based on denaturant-free substance)
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
品質
secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15
expl. lim.
19 %, 60 °F
19 %
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.364
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類