蒸気密度
7.7 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
510 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
range of application measuring range
≤60 °C
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
275-276 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
02659-1ML:
02659-BULK:
02659-5ML:
02659-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック