Merck
00900585
ベルベリンクロリド
primary reference standard
別名:
ベルベリン 塩化物フォーム, ナチュラルイエロー18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18ClNO4
CAS番号:
分子量:
371.81
カラーインデックス番号:
75160
Beilstein:
3836585
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
SMILES記法
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
マスト細胞内のヘパリンの蛍光染色用です。
生物化学的/生理学的作用
弱い抗生物質特性を有するアルカロイドです。MDR流出ポンプの基質です。ベルベリンの抗菌活性は、MDR阻害剤である5´-メトキシヒドノカルピン (5´-MHC)により強化されます。ベルベリンは、肝癌細胞内のPgp発現をアップレギュレ-トします。ベルベリンによる治療は、化学療法剤の蓄積を低減させる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00900585-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)