蒸気密度
2 (vs air)
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
184 mmHg
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
8 % (lit.)
不純物
≤1% water
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
n20/D 1.359
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As organic solvent to investigate the zeta potential of TiO2 and Al2O3 powders.
- Synthesis of poly(ortho esters) (POE), biodegradable carriers for drug delivery devices.
- Spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00586-5L:
00586-BULK:
00586-VAR:
00586-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック